Drukuj
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 377 PLN
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄BrClFN
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051707
Numer CAS: 201849-14-1