Drukuj
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1365-25G PC1365-5G PC1365-100G
APOSPC1365-25GEA 714 PLN
APOSPC1365-25G APOSPC1365-5G APOSPC1365-100G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline
Formuła: C₆H₄BrClFN
Temp. topnienia: 41…43 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070746
Numer CAS: 195191-47-0