Drukuj
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
PC1359-100G PC1359-25G
APOSPC1359-100GEA 145 PLN
APOSPC1359-100G APOSPC1359-25G
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrClF₃
Temp. Wrzenia: 195 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000601
Numer CAS: 445-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-149-2