Drukuj
4-Bromo-3-fluoroanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1357-25G PC1357-5G PC1357-1G
APOSPC1357-25GEA 247 PLN
APOSPC1357-25G APOSPC1357-5G APOSPC1357-1G
4-Bromo-3-fluoroanizol 98%
4-Bromo-3-fluoroanizol
Formuła: C₇H₆BrFO
Temp. Wrzenia: 216 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01310983
Numer CAS: 458-50-4