Drukuj
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1356-100G PC1356-250G PC1356-25G PC1356-500G
APOSPC1356-100GEA 218 PLN
APOSPC1356-100G APOSPC1356-250G APOSPC1356-25G APOSPC1356-500G
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrClF₃
Temp. Wrzenia: 188…192 °C
Temp. topnienia: –23 to –22 °C
Gęstość: 1,726 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018093
Numer CAS: 454-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-226-0