Drukuj
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1350-100G PC1350-1KG PC1350-500G
APOSPC1350-100GEA 284 PLN
APOSPC1350-100G APOSPC1350-1KG APOSPC1350-500G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluen
Formuła: C₇H₄BrF₃
Temp. Wrzenia: 154…156 °C
Gęstość: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000398
Numer CAS: 402-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-943-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III