Drukuj
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC1348-100G PC1348-25G PC1348-5G
APOSPC1348-100GEA 516 PLN
APOSPC1348-100G APOSPC1348-25G APOSPC1348-5G
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₄F₃NO₃
Temp. Wrzenia: 98 °C/16mmHg
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 1644-88-8