Drukuj
2,3-Difluorophenetole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzene, 2,3-Difluoroethoxybenzene
PC1345-25G PC1345-5G PC1345-100G
APOSPC1345-25GEA 145 PLN
APOSPC1345-25G APOSPC1345-5G APOSPC1345-100G
2,3-Difluorophenetole
2,3-Difluorophenetole
Formuła: C₈H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 178 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368737
Numer CAS: 121219-07-6
Numer WE (dawny EINECS): 441-000-4