Drukuj
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 110 PLN
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412200
Numer CAS: 2106-50-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-286-2