Drukuj
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1328-1G PC1328-5G
APOSPC1328-1GEA 1320 PLN
APOSPC1328-1G APOSPC1328-5G
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
2,2,3,3-Tetrafluorocyclobutanol
Formuła: C₄H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 152…157 °C
Gęstość: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00190085
Numer CAS: 374-32-3
Jednostka: 1987
ADR: 3,III