Drukuj
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1327-25G PC1327-5G PC1327-1KG
APOSPC1327-25GEA 1740 PLN
APOSPC1327-25G APOSPC1327-5G APOSPC1327-1KG
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₄H₂F₈O₃S
Temp. Wrzenia: 102…105 °C/740mmHg
Gęstość: 1,702 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862006
Numer CAS: 6401-00-9
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II