Drukuj
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1303-5G PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA 365 PLN
APOSPC1303-5G APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formuła: C₈H₅Cl₂F₃
Temp. Wrzenia: 71 °C/11mmHg
Gęstość: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077613
Numer CAS: 707-72-2
Jednostka: 1760
ADR: 8,III