Drukuj
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl Perfluorobutanesulphonate, Nonafluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, Perfluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester
PC1302-100G PC1302-25G
APOSPC1302-100GEA 5400 PLN
APOSPC1302-100G APOSPC1302-25G
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate
Formuła: C₆H₂F₁₂O₃S
MW: 382.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 143…144 °C
Gęstość: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093638
Numer CAS: 79963-95-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II