Drukuj
(2,3,5,6-Tetrafluorofenylo)metanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)methanol
PC1300-25G PC1300-1G PC1300-5G
APOSPC1300-25GEA 145 PLN
APOSPC1300-25G APOSPC1300-1G APOSPC1300-5G
(2,3,5,6-Tetrafluorofenylo)metanol 98%
(2,3,5,6-Tetrafluorofenylo)metanol
Formuła: C₇H₄F₄O
Temp. Wrzenia: 220…225 °C
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792428
Numer CAS: 4084-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 443-840-7