Drukuj
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1295-25G PC1295-5G
APOSPC1295-25GEA 4580 PLN
APOSPC1295-25G APOSPC1295-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride 90%
Perfluoro-2,5,8,11,14,17,20-heptamethyl-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatetracosanoyl fluoride
Formuła: C₂₄F₄₈O₈
MW: 1328.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…122 °C/1mmHg
Gęstość: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411205
Numer CAS: 13140-25-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II