Drukuj
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1288-1G PC1288-5G PC1288-25G
APOSPC1288-1GEA 975 PLN
APOSPC1288-1G APOSPC1288-5G APOSPC1288-25G
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one
  • Solubility in water 7.2%.
  • Surface tension 14.2 dynes/cm.
Formuła: C₄H₃F₅O
Temp. Wrzenia: 42 °C
Gęstość: 1,284 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094116
Numer CAS: 374-41-4