Drukuj
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1285-25G PC1285-5G
APOSPC1285-25GEA 2920 PLN
APOSPC1285-25G APOSPC1285-5G
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Formuła: C₆H₈F₂O₃
Temp. Wrzenia: 50 °C/7mmHg
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792443
Numer CAS: 196202-01-4