Drukuj
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1282-1G PC1282-25G PC1282-5G
APOSPC1282-1GEA 992 PLN
APOSPC1282-1G APOSPC1282-25G APOSPC1282-5G
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol
Formuła: C₁₃H₈F₆O₂
Temp. topnienia: 119…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06247736
Numer CAS: 2092-87-7