Drukuj
3-Fluoro-1-propanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1281-25G PC1281-100G PC1281-5G
APOSPC1281-25GEA 203 PLN
APOSPC1281-25G APOSPC1281-100G APOSPC1281-5G
3-Fluoro-1-propanol 97%
3-Fluoro-1-propanol
Formuła: C₃H₇FO
Temp. Wrzenia: 127,5…128 °C/40mmHg
Gęstość: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039548
Numer CAS: 462-43-1
Jednostka: 1987
ADR: 3,II