Drukuj
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1278-5G PC1278-100G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 0 PLN
APOSPC1278-5G APOSPC1278-100G APOSPC1278-25G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
Temp. Wrzenia: 114…116 °C/24mmHg
Temp. topnienia: 63…64 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215833
Numer CAS: 350-31-2