Drukuj
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1269-1G PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA 525 PLN
APOSPC1269-1G APOSPC1269-5G
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane 97%
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutane
Formuła: C₄H₃Br₂F₅
Temp. topnienia: 123 °C
Gęstość: 1,994 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094110
Numer CAS: 378-69-8