Drukuj
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Acetaldehyde butyl 2,2,2-trifluoroethyl acetal
PC1267-100G PC1267-25G
APOSPC1267-100GEA 4560 PLN
APOSPC1267-100G APOSPC1267-25G
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal
Formuła: C₈H₁₅F₃O₂
MW: 200.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 143.2…143.3 °C/751mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094109
Numer CAS: 2925-42-0