Drukuj
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1265-1G PC1265-5G
APOSPC1265-1GEA 423 PLN
APOSPC1265-1G APOSPC1265-5G
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Formuła: C₄H₂BrF₅
Temp. Wrzenia: 56…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094107
Numer CAS: 68318-95-6