Drukuj
2-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1264-25G PC1264-5G PC1264-100G
APOSPC1264-25GEA 255 PLN
APOSPC1264-25G APOSPC1264-5G APOSPC1264-100G
2-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna 97%
2-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna
Formuła: C₆H₃F₄N
Temp. Wrzenia: 143 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03092901
Numer CAS: 94239-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 428-100-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III