Drukuj
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (7E)-7H,8H-Hexacosafluorotetradec-7-ene
PC1263-5G PC1263-1G
APOSPC1263-5GEA 1160 PLN
APOSPC1263-5G APOSPC1263-1G
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluorohexyl)ethylene
Gas-carrier for biomedical applications, Jan Reiss et al., Nouveau Journal de Chimie, 8(4), 251, (1984).
Formuła: C₁₄H₂F₂₆
MW: 664.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 195 °C
Gęstość: 1.766 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094106
Numer CAS: 51249-67-3