Drukuj
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
PC1253T-1G PC1253T-5G PC1253T-25G
APOSPC1253T-1GEA 696 PLN
APOSPC1253T-1G APOSPC1253T-5G APOSPC1253T-25G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Formuła: C₄H₂F₆O₃
MW: 212.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 153…156 °C
Temp. topnienia: 77…84 °C
Gęstość: 1.183 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190631
Numer CAS: 662-22-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III