Drukuj
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 319 PLN
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formuła: C₄H₅F₆N
MW: 181.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…71 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042094
Numer CAS: 407-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-978-7
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III