Drukuj
2,2-Difluoropropanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 116 PLN
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Formuła: C₃H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 97…99 °C
Gęstość: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07782150
Numer CAS: 33420-52-9
Jednostka: 1987
ADR: 3,III