Drukuj
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gallium tris(trifluoromethanesulphonate)
PC1246-10G PC1246-25G PC1246-5G
APOSPC1246-10GEA 691 PLN
APOSPC1246-10G APOSPC1246-25G APOSPC1246-5G
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉GaO₉S₃
Gęstość: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093898
Numer CAS: 74974-60-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,III