Drukuj
2-Fluoro-5-hydroksypirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1240-25G PC1240-5G PC1240-100G
APOSPC1240-25GEA 458 PLN
APOSPC1240-25G APOSPC1240-5G APOSPC1240-100G
2-Fluoro-5-hydroksypirydyna 98%
2-Fluoro-5-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₄FNO
Temp. topnienia: 145…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075040
Numer CAS: 55758-32-2