Drukuj
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1234-1G PC1234-5G PC1234-25G
APOSPC1234-1GEA 290 PLN
APOSPC1234-1G APOSPC1234-5G APOSPC1234-25G
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Formuła: C₁₄H₆F₁₀Si
Temp. Wrzenia: 92…94 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042066
Numer CAS: 10536-62-6