4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
PC1229-100G
PC1229-250G
PC1229-1KG
APOSPC1229-100GEA
189
PLN
APOSPC1229-100G
APOSPC1229-250G
APOSPC1229-1KG
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol 98%
Formuła:
C₁₅H₁₀F₆O₂ Temp. Wrzenia: 350…400 °C Temp. topnienia: 160…163 °C Gęstość: 1,53 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000439 Numer CAS: 1478-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-036-7 Jednostka: 3077 ADR: 9+EHS,III |