Drukuj
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-(Benzene-1,4-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228C-25G PC1228C-5G
APOSPC1228C-25GEA 870 PLN
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formuła: C₁₂H₆F₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 99 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 87 °C
Gęstość: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042091
Numer CAS: 1992-15-0
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III