Drukuj
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 110 PLN
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formuła: C₁₂H₈F₂O
Temp. Wrzenia: 232…240 °C/743mmHg
Gęstość: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013552
Numer CAS: 330-93-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-358-6