Drukuj
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 110 PLN
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Formuła: C₁₅H₁₂F₆N₂
Temp. topnienia: 195…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039146
Numer CAS: 1095-78-9