Drukuj

N-Benzyltrifluoromethanesulphonamide 97%

Dostawca: Apollo Scientific

PC1222-25G PC1222-5G
APOSPC1222-25GEA 1240 PLN
APOSPC1222-25G APOSPC1222-5G
N-Benzyltrifluoromethanesulphonamide 97%
N-Benzyltrifluoromethanesulphonamide
Formuła: C₈H₈F₃NO₂S
Temp. topnienia: 44…46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042074
Numer CAS: 36457-58-6

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR