Drukuj
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1218-1G PC1218-25G PC1218-5G
APOSPC1218-1GEA 365 PLN
APOSPC1218-1G APOSPC1218-25G APOSPC1218-5G
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
  • Liquid at room temperature
Formuła: C₁₀H₃F₁₉O
Temp. Wrzenia: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320739
Numer CAS: 232587-50-7