Drukuj
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1217-1G PC1217-25G PC1217-5G
APOSPC1217-1GEA 278 PLN
APOSPC1217-1G APOSPC1217-25G APOSPC1217-5G
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane 97%
(Pentafluoroethyl)trimethylsilane
Formuła: C₅H₉F₅Si
Temp. Wrzenia: 60…70 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04116436
Numer CAS: 124898-13-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,II