Drukuj
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC1216-100G PC1216-25G PC1216-500G
APOSPC1216-100GEA 530 PLN
APOSPC1216-100G APOSPC1216-25G APOSPC1216-500G
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.1187 g/mol
Temp. topnienia: 178…179 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01529657
Numer CAS: 328-90-5