Drukuj
3-Fluoropirydyno-2-karbonitryl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 116 PLN
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropirydyno-2-karbonitryl 97%
3-Fluoropirydyno-2-karbonitryl
Formuła: C₆H₃FN₂
Temp. Wrzenia: 120…125 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 27…32 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797501
Numer CAS: 97509-75-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III