Drukuj
4,4,4-trifluoro-1-fenylobutan-1,3-dion 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, (4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)benzol, 4,4,4-Trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione, Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
PC1210-1KG PC1210-500G PC1210-100G
APOSPC1210-1KGEA 4180 PLN
APOSPC1210-1KG APOSPC1210-500G APOSPC1210-100G
4,4,4-trifluoro-1-fenylobutan-1,3-dion 97%
4,4,4-trifluoro-1-fenylobutan-1,3-dion
Formuła: C₁₀H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 224 °C
Temp. topnienia: 37…40 °C
Gęstość: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000425
Numer CAS: 326-06-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-307-8