Drukuj
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 110 PLN
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Bromo-2,6-difluorophenol 98%
4-Bromo-2,6-difluorophenol
Formuła: C₆H₃BrF₂O
Temp. topnienia: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236213
Numer CAS: 104197-13-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III