Drukuj
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
PC1208-100G PC1208-25G PC1208-500G
APOSPC1208-100GEA 182 PLN
APOSPC1208-100G APOSPC1208-25G APOSPC1208-500G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Peptide coupling reagent.
Formuła: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MW: 520.4 g/mol
Temp. topnienia: 154…156 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077411
Numer CAS: 128625-52-5