Drukuj
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
PC1182-1G PC1182-5G
APOSPC1182-1GEA 992 PLN
APOSPC1182-1G APOSPC1182-5G
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
2-Chloro-6-trifluoromethyl-3-(trimethylsilyl)pyridine
Formuła: C₉H₁₁ClF₃NSi
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09763705
Numer CAS: 205444-18-4