Drukuj
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1181-25G PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA 2230 PLN
APOSPC1181-25G APOSPC1181-5G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Formuła: C₆H₅FO₂S
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Gęstość: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007412
Numer CAS: 368-43-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II