Drukuj
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1163-1G PC1163-5G
APOSPC1163-1GEA 110 PLN
APOSPC1163-1G APOSPC1163-5G
4-Amino-3-fluoropyridine 97%
4-Amino-3-fluoropyridine
Formuła: C₅H₅FN₂
Temp. topnienia: 71…79 °C
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234072
Numer CAS: 2247-88-3