Drukuj
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1154-1G PC1154-250MG PC1154-5G
APOSPC1154-1GEA 363 PLN
APOSPC1154-1G APOSPC1154-250MG APOSPC1154-5G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formuła: C₉H₈BrFO₂
Temp. topnienia: 63…66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03730100
Numer CAS: 157014-35-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III