Drukuj
Chlorofluoroacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1148-5G PC1148-1G
APOSPC1148-5GEA 1880 PLN
APOSPC1148-5G APOSPC1148-1G
Chlorofluoroacetic acid 97%
Chlorofluoroacetic acid
Formuła: C₂H₂ClFO₂
Temp. Wrzenia: 162 °C
Gęstość: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00871521
Numer CAS: 471-44-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III