Drukuj
3,5-Difluorosalicylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC1142-1G PC1142-5G
APOSPC1142-1GEA 435 PLN
APOSPC1142-1G APOSPC1142-5G
3,5-Difluorosalicylic acid
3,5-Difluorosalicylic acid
Formuła: C₇H₄F₂O₃
MW: 174.10 g/mol
Temp. topnienia: 199…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203609
Numer CAS: 84376-20-5