Drukuj
Fluorek antymonu(III) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1140-1KG PC1140-250G PC1140-50G
APOSPC1140-1KGEA 1740 PLN
APOSPC1140-1KG APOSPC1140-250G APOSPC1140-50G
Fluorek antymonu(III) 98%
Fluorek antymonu(III)
A mild fluorinating agent; Fluorination activity may be increased by addition of Br2, Cl2, or SbCl 5. Swarts, Bull. Acad. Roy. Belg., 1892, 24, 309
Formuła: F₃Sb
Temp. Wrzenia: 319 °C
Temp. topnienia: 292 °C
Gęstość: 4,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011218
Numer CAS: 7783-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-009-2
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,II